926582
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, 808 excitation, green light
Sinônimo(s):
UCNPs
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
2 mg/mL in water
Grupo ativo da matriz
PEG-COOH surface treatment
tamanho de partícula
30 nm±5 nm
fluorescência
λex 808 nm (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
Fluorescent microscopy
Deep-tissue bioimaging
Nanomedicine
Optogenetics
Security labelling
Volumetric display
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)