Key Documents
925748
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine
≥97%
Sinônimo(s):
BD
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C62H52N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
857.09
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
descrição
PL: 453 nm
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
powder or crystals
cor
yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine (BD) exhibits highly efficient blue emission with narrow FWHM. BD could be used as a blue fluorescent dopant in the fabrication of OLED device. The OLED device exhibits higher color purity (CIEx,y=(0.136, .0.100)) and excellent external quantum efficiency (EQE).
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine can be used in the research areas as a component in organic field-effect transistors (OFETs) or organic photovoltaic cells, as an emitter or charge transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs), sensing applications, in optoelectronic devices such as lasers, photodetectors, or light-emitting electrochemical cells (LEECs) etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Aromatic amines having pyrene structures, organic electroluminescent materials containing them, and organic electroluminescent devices using them.
Mizuki, Y.; Ito, H.; et al
PCT Int. Appl. 94, 19338 (2013)