Documentos Principais
925365
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2-(20,21,22,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C23H44O2
Peso molecular:
417.61
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
50 μg/mL in ethanol
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[13C@H]([13CH3])/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@H](O)CC3)\C3=C
chave InChI
KJKIIUAXZGLUND-HUZBUTGXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)