Documentos Principais
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H33NO3
Número CAS:
Peso molecular:
287.44
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
grupo funcional
amide
hydroxyl
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
chave InChI
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)