922951
TpOx-Ph-p-CN
Sinônimo(s):
4-(2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazol-8-yl)benzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
temperatura de transição
crystalline phase to discotic phase <-22 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase -275 °C (heating)
solubilidade
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
272 nm in ethyl acetate
εmax
103,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescência
λem 558 nm, quantum yield 0.32 (pSS (nm) = 286, Fluorescence Lifetime (ns) = 5.55)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)