920274
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 560 nm
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Formulário
liquid
concentração
in toluene
fluorescência
FWHM 35-40 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥60%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)