Key Documents
920231
2-Ketoglutaric-3,3-d2 acid-(OD)2
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D4H2O5
Peso molecular:
150.12
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+4
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)