919985
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), 50 wt. % in ethyl acetate, low surface coverage capping materials
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in ethyl acetate
tamanho de partícula
5 nm (core)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for high compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
- Lower surface coverage of capping materials provides high refractive indices.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)