Documentos Principais
919942
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L-M
Sinônimo(s):
NanoFabTx
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a component of our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles.NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
Aplicação
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)