919225
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Produtos recomendados
descrição
stabilized with oleic acid
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
5 mg/mL in toluene
fluorescência
FWHM 23-28 nm
λem 620 nm
, quantum yield ≥70
grupo funcional
oleic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)