Documentos Principais
900247
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in H2O
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Fórmula linear:
CdSe/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formulário
dispersion
Nível de qualidade
concentração
4 μM in H2O
fluorescência
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupo funcional
PEG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Reactive group: None.
Aplicação
The CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots functionalized with PEG exhibit low non-specific binding which makes them suitable for a variety of in vivo and in vitro biomedical applications.
Informações legais
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qiangqiang Liu et al.
International journal of nanomedicine, 10, 7073-7088 (2015-11-26)
The growing potential of quantum dots (QDs) in biomedical applications has provoked the urgent need to thoroughly address their interaction with biological systems. However, only limited studies have been performed to explore the effects of surface charge on the biological