Documentos Principais
919128
Sigma-Aldrich
Hydroxyapatite/Beta-TCP
composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
About This Item
Fórmula linear:
(Ca10(PO4)6(OH)2)4 : (Ca3(PO4)2)6
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
product name
Hydroxyapatite/Beta-TCP composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
forma
solid
Nível de qualidade
Altura
5 ± 1 mm , cylinder
diâmetro
5±1 mm
tamanho de poro
400-500 μm pore size
Aplicação
Calcium phosphate materials such as hydroxyapatite (HA), α-tricalcium phosphate (α-TCP), and β-tricalcium phosphate (β-TCP) have been widely explored for use in bone regeneration. Composite materials comprising HA and β-TCP incorporate the advantages of both these materials,for enhanced mechanical properties.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)