Documentos Principais
919063
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 540 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Fórmula linear:
CdSe/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
5 mg/mL in toluene
fluorescência
FWHM 21-28 nm
λem 540 nm
, quantum yield ≥70
grupo funcional
oleic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Surface ligand: Oleic Acid
Aplicação
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Atenção
Do not freeze
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)