917338
PhotoHA™-RUT
methacrylated hyaluronic acid bioink kit, with ruthenium
Sinônimo(s):
3D Bioprinting, Bioink, HAMA, Hyaluronic acid
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
peso molecular
Mw 100-150 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)