Documentos Principais
915319
Sigma-Aldrich
Aminosupersilane
Sinônimo(s):
N-(Adamantan-1-yl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H43NSi4
Peso molecular:
397.89
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.06
forma
powder
Nível de qualidade
Aplicação
Aminosupersilane has been demonstrated by the MacMillan lab to be a necessary reagent in the dual catalytic nickel/photoredox cross-electrophile coupling of unactivated alkyl chlorides. The increased nucleophilicity of aminosupersilane, as compared to other organosilane reagents, is key to activating the alkyl chloride for chlorine atom abstraction.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)