914452
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in water, 700 nm particle size
Sinônimo(s):
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
10 wt. % in water
tamanho de partícula
700 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Despite TiO2 nanoparticles being widely available, there is currently no reliable commercial source for monodisperse non-aggregated TiO2 nanoparticles. We now offer a new and exciting range of monodisperse and non-aggregated TiO2 NPs.