913677
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 500 nm particle size
Sinônimo(s):
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
10 wt. % in ethanol
tamanho de partícula
500 nm
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Despite TiO2 nanoparticles being widely available, there is currently no reliable commercial source for monodisperse non-aggregated TiO2 nanoparticles. We now offer a new and exciting range of monodisperse and non-aggregated TiO2 NPs.