913561
Titania nanoparticles
dispersion, 5 wt. % in ethanol, 300 nm particle size
Sinônimo(s):
TiO2 nanoparticles, TiOxide, Titanium
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
5 wt. % in ethanol
tamanho de partícula
300 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Despite TiO2 nanoparticles being widely available, there is currently no reliable commercial source for monodisperse non-aggregated TiO2 nanoparticles. We now offer a new and exciting range of monodisperse and non-aggregated TiO2 NPs.