Documentos Principais
913480
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide nanofibers
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
TiO2
Número CAS:
Peso molecular:
79.87
Código UNSPSC:
11181502
NACRES:
NA.23
descrição
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Nível de qualidade
Formulário
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Fibra: diâm. × C
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: polycystalline nanofibers
área da superfície
10 m2/g
índice de refração
n/D 2.5
Tamanho primário dos cristalitos
(anatase
Typical Size of Crystallites: 7 nm)
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Titania oxdie-anatase nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrode materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)