Descrição geral
NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-F is a component of our NanoFabTx™ drug formulation kits (918075), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-F is a polymer stabilizer.
Aplicação
NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-F can be used as a refill for the component in our NanoFabTx™ drug formulation kits (918075).
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)