902497
Polymer dielectric grey for screen printing
Sinônimo(s):
D2070423P5, Dielectric ink, Dielectric paste
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Coverage: 305 cm2 per g (using a 230 mesh stainless steel screen with 13 micron emulsion)
Solvent Resistance: THF − Attack
Solvent Resistance: Acetone − Attack
Solvent Resistance: DMAC − Attack
Solvent Resistance: DMF− Attack
Solvent Resistance: MEK − Full attack
Formulário
paste
composição
Solid content, 50-55% (at 150 °C)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidade
12.0-16.0 Pa.s (Haake RS1 C20/2° TiL at 230 sec-1 at 25 °C)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de preparo
Ink Screen Life: >3 hours
Screen Types: stainless steel, polyester mesh 156-325 tpi
- Typical Drying Conditions: Dry at 80 °C for 30 minutes, or 130 °C for 10-15 minutes in a box oven
- Suitable for Jet drying, infra-red and drying in high speed
- reel-to-reel
Substrate: polyester, PVC, polycarbonate, ceramic or alumina
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
191.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
88.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.