Documentos Principais
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
Sinônimo(s):
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n/D 1.5227
densidade
1.0136 g/mL
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
chave InChI
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
182.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
83.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900996-1G4061826648360