Documentos Principais
900846
Sigma-Aldrich
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H6O4
Peso molecular:
148.07
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)