900777
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, thiol functionalized
Sinônimo(s):
Mesoporous slica, Thiol functionalized SBA-16, Thiol functionalized mesoporous slica
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
tamanho de partícula
<150 μm
tamanho de poro
5 nm pore size
grupo funcional
thiol
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)