Documentos Principais
900731
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
About This Item
Fórmula linear:
DNO3
Número CAS:
Peso molecular:
64.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solution
concentração
90 wt. % in D2O
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)