Documentos Principais
900621
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G3
95%
Sinônimo(s):
(2-Dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, CyJohnPhos G3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H44NO3PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
720.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
Características
generation 3
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C=CC=CC4C=5C=CC=CC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
InChI
InChI=1S/C24H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
chave InChI
NFZUZGPTBAUUOC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Third generation (G3) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling, demonstrating improved stability and reactivity from previous generations. This same product was formerly listed under RNI00192.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.