Documentos Principais
900565
Sigma-Aldrich
N-Chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12ClF6NO
Número CAS:
Peso molecular:
347.68
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.448
densidade
1.359 g/mL
grupo funcional
amine
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
As reported by the laboratory of Erik Alexanian, this N-chloroamide enables site-selective, aliphatic C-H chlorination at the gram scale through visible-light photolysis and avoids unselective background reactivity. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)