Documentos Principais
900065
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol-1,3-13C2
≥99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C2H10O2
Peso molecular:
92.11
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+2
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/i3+1,4+1
chave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-CQDYUVAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)