Documentos Principais
88721
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Sinônimo(s):
(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1R)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J003-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H56FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
606.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
crystals
pureza óptica
ee: ≥99%
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H51P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h14,23-29H,2-13,15-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
chave InChI
LVJMXQBMWBNENE-KHZPMNTOSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
XPhos 98%
Sigma-Aldrich
638064
XPhos