Documentos Principais
86384
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
linha de produto
TentaGel
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
tamanho de partícula
~90 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)