Documentos Principais
860255
Sigma-Aldrich
6-Fluorotryptamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
3-(2-Aminoethyl)-6-fluoroindole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11FN2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
214.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pf
233-235 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
chave InChI
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid drug candidates
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Demosthenes Fokas et al.
Molecular diversity, 9(1-3), 81-89 (2005-03-26)
A series of diverse indole-based chemotypes were synthesized from beta-tetrahydrocarboline (beta-THC) scaffolds prepared from commercially and readily available tryptamines and alpha-ketoesters. Diversity can be generated within these chemotypes through the following strategies: (a) appendage of substituents to the beta-THC scaffold