Key Documents
81391
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Reillex® 402
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
powder
Nível de qualidade
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
perda
≤10% loss on drying, 110°C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
chave InChI
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)