809772
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
1 mg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
concentração
1 mg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,19+1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-FIVBZVICSA-N
Descrição geral
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)