Key Documents
807931
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Peso molecular:
63.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
nanowires
concentração
~5 mg/mL (in IPA)
diâmetro × C
~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper powder, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper