806471
Poly(N-isopropylacrylamide)
average Mn 30,000
Sinônimo(s):
NIPAM polymer, PNIPAM, Polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
peso molecular
average Mn 30,000
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.