762881
Poly(N-isopropylacrylamide-co-butylacrylate)
butylacrylate 12 mol %, average Mn 30,000
Sinônimo(s):
NIPAM, polyNIPAM, polyNIPAM-BA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
proporção de alimentação
NIPAM:BA 8:1
peso molecular
average Mn 30,000
composição
butylacrylate, 12 mol %
temperatura de transição
LCST 14-16 °C
PDI
1.51
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.