Documentos Principais
806366
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide)
carboxylic acid, thiol
Sinônimo(s):
PNIPAAM, PNIPAM
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7O2(C6H11NO)nSH
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mn 6,000
PDI
≤1.2
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials including thermoresponsive polymeric drug delivery systems. The thiol functional group can be used to conjugate to a variety of biomolecules, as well as thiol-ene click chemistry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chung JE, et al.
Colloids Surf., B9(37) (1997)
Wei HH, et al.
Biomaterials, 28(1), 9-9 (2007)