806099
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Sinônimo(s):
G1-TMP-COOH
forma
solid or liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C
InChI
1S/C45H62O30/c1-5-45(24-73-39(64)42(2,18-67-33(58)12-6-27(46)47)19-68-34(59)13-7-28(48)49,25-74-40(65)43(3,20-69-35(60)14-8-29(50)51)21-70-36(61)15-9-30(52)53)26-75-41(66)44(4,22-71-37(62)16-10-31(54)55)23-72-38(63)17-11-32(56)57/h5-26H2,1-4H3,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)
chave InChI
PAYWQMZAUNWKEB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- End Group Functionality: Carboxyl surface group
- Generation: 1
- No. Surface Groups: 6
- Calculated Mol. Wt.: 1083 g/mol
- bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)