803626
SMPH (succinimidyl-6-((b-maleimidopropionamido)hexanoate)
Sinônimo(s):
SMPH, Succinimidyl-6-(beta-maleimidopropionamido)hexanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
379.36
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
maleimide
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C17H21N3O7/c21-12(9-11-19-13(22)5-6-14(19)23)18-10-3-1-2-4-17(26)27-20-15(24)7-8-16(20)25/h5-6H,1-4,7-11H2,(H,18,21)
chave InChI
WCMOHMXWOOBVMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Slightly longer and more soluble than SMPB
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)