Documentos Principais
798258
Sigma-Aldrich
D-Ribose-13C5
99 atom % 13C, 99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5H10O5
Peso molecular:
155.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99%
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UWNVARNQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)