795925
Silver nanospheres
10 nm avg. part. size, PVP functionalized, 0.02 mg/mL in water
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanospheres
concentração
0.02 mg/mL in water
Tamanho médio da partícula
10 nm
densidade
0.996 g/mL at 25 °C
λmax
390 nm
grupo funcional
PVP
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.