Key Documents
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
271.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
274-279 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
chave InChI
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)