Documentos Principais
793752
Sigma-Aldrich
p-Toluidine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH313C6H4NH2
Peso molecular:
113.11
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
RZXMPPFPUUCRFN-WBJZHHNVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)