Documentos Principais
767646
Sigma-Aldrich
2,6-Ditolylbenzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
sublimed grade, 95%
Sinônimo(s):
DT-BDT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18S2
Número CAS:
Peso molecular:
370.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
sublimed grade
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
pf
427-432 °C
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=10−2 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc3cc4sc(cc4cc3s2)-c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C24H18S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-24-20(14-23(19)25-21)12-22(26-24)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-14H,1-2H3
chave InChI
DWVXIELPJDWPNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Organic Field Effect Transistor (OFET) Materials; p-Type Organic Semiconductors; p-Type Small Molecules; sublimed grade materials
Citação
Kuwabara, Hirokazu; Yui, Tatuto; Ikeda, Masaaki; Takimiya, Kazuo.
Organic field effect transistor. PCT Int. Appl. (2009), 41pp. CODEN: PIXXD2 WO 2009038120 A1 20090326
Informações legais
Product of Nippon Kayaku
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.