766941
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in methyl tert-butyl ether
Sinônimo(s):
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
1.0 M in methyl tert-butyl ether
densidade
0.798 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?