762156
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H26N2O6Pd2S2
Peso molecular:
739.46
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
176-186 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
chave InChI
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?