Documentos Principais
759481
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho(choline-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36D13H59NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
691.01
Código UNSPSC:
51191904
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+13
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H+])([2H])[2H])OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H73NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3,(H,40,41)/q+2/p-1/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
chave InChI
OEQLGOUUUZOSIO-ABPAQVLFSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)