Documentos Principais
759449
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
97%
Sinônimo(s):
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
226-232 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc2ccccn12
InChI
1S/C6H6N4/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
NCZQAIFOXJOCFI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)