758078
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoic acid
97%
Sinônimo(s):
5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoic acid, Piperic acid
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
218-223 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+
chave InChI
RHBGITBPARBDPH-ZPUQHVIOSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)