Key Documents
754161
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4INO4
Número CAS:
Peso molecular:
293.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
207-212 °C
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)